Tisk…
3-Bromo-5-chloroanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400559-25G OR400559-5G
APOSOR400559-25GEA 0 CZK
APOSOR400559-25G APOSOR400559-5G
3-Bromo-5-chloroanisole
3-Bromo-5-chloroanisole
Vzorec: C₇H₆BrClO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11035921
CAS číslo: 174913-12-3