Tisk…
1-(5-Bromo-2-nitrophenyl)ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5’-Bromo-2’-nitroacetophenone
OR400555-5G
APOSOR400555-5GEA 3810 CZK
APOSOR400555-5G
1-(5-Bromo-2-nitrophenyl)ethanone
1-(5-Bromo-2-nitrophenyl)ethanone
Vzorec: C₈H₆BrNO₃
MW: 244,0400 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10698995
CAS číslo: 41877-24-1