Tisk…
2-Iodo-4-methoxyaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400551-1G OR400551-5G
APOSOR400551-1GEA 2200 CZK
APOSOR400551-1G APOSOR400551-5G
2-Iodo-4-methoxyaniline 95%
2-Iodo-4-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₈INO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07776739
CAS číslo: 191348-14-8