5-Methylpyrazin-2(1H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Hydroxy-5-methylpyrazine
OR40054-1G
OR40054-5G
APOSOR40054-1GEA
5790
CZK
APOSOR40054-1G
APOSOR40054-5G
5-Methylpyrazin-2(1H)-one
5-Methylpyrazin-2(1H)-one
Vzorec:
C5H6N2O MW: 110,1139 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01693937 CAS číslo: 20721-17-9 |