Tisk…
2-Bromo-3-nitrobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400521-1G OR400521-5G OR400521-10G
APOSOR400521-1GEA 1080 CZK
APOSOR400521-1G APOSOR400521-5G APOSOR400521-10G
2-Bromo-3-nitrobenzaldehyde
2-Bromo-3-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrNO₃
MW: 230.0200 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15527595
CAS číslo: 90407-21-9
UN: 3077
ADR: 9+EHS III