Tisk…

2-Bromo-5-iodobenzoic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR4005-1G OR4005-25G OR4005-5G
APOSOR4005-1GEA 622 CZK
APOSOR4005-1G APOSOR4005-25G APOSOR4005-5G
2-Bromo-5-iodobenzoic acid
2-Bromo-5-iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrIO₂
Bod tání: 171…175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00079716
CAS číslo: 25252-00-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR