Tisk…
2-Chloro-5-methylpyrazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40049-1G OR40049-250MG
APOSOR40049-1GEA 4900 CZK
APOSOR40049-1G APOSOR40049-250MG
2-Chloro-5-methylpyrazine 97%
2-Chloro-5-methylpyrazine
Vzorec: C₅H₅ClN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00055039
CAS číslo: 59303-10-5