Tisk…
2-Chloro-6-methoxyphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400479-1G OR400479-25G OR400479-5G
APOSOR400479-1GEA 622 CZK
APOSOR400479-1G APOSOR400479-25G APOSOR400479-5G
2-Chloro-6-methoxyphenylboronic acid
2-Chloro-6-methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BClO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04039878
CAS číslo: 385370-80-9