Tisk…
2-Bromo-3-iodopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400475-1G OR400475-25G OR400475-5G
APOSOR400475-1GEA 665 CZK
APOSOR400475-1G APOSOR400475-25G APOSOR400475-5G
2-Bromo-3-iodopyridine
2-Bromo-3-iodopyridine
Vzorec: C₅H₃BrIN
Bod tání: 95…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09056782
CAS číslo: 265981-13-3