Tisk…
3-(Benzyloxy)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400474-1G OR400474-5G
APOSOR400474-1GEA 695 CZK
APOSOR400474-1G APOSOR400474-5G
3-(Benzyloxy)benzoic acid
3-(Benzyloxy)benzoic acid
Vzorec: C₁₄H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00527901
CAS číslo: 69026-14-8