Tisk…
3-(Benzyloxy)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400472-25G OR400472-5G
APOSOR400472-25GEA 1740 CZK
APOSOR400472-25G APOSOR400472-5G
3-(Benzyloxy)benzaldehyde 98%
3-(Benzyloxy)benzaldehyde
Vzorec: C₁₄H₁₂O₂
Bod tání: 55…59 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003367
CAS číslo: 1700-37-4