Tisk…
3-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-Chloro-2-methoxyphenyl)boronic acid
OR400468-1G OR400468-250MG
APOSOR400468-1GEA 744 CZK
APOSOR400468-1G APOSOR400468-250MG
3-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid 99%
3-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BClO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08277278
CAS číslo: 179898-50-1