Tisk…
2-Hydroxypyrazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Pyrazin-2(1H)-one, 2(1H)-Pyrazinone, 2-Pyrazinol
OR40046-1G OR40046-5G
APOSOR40046-1GEA 622 CZK
APOSOR40046-1G APOSOR40046-5G
2-Hydroxypyrazine 95%
2-Hydroxypyrazine
Vzorec: C₄H₄N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00233966
CAS číslo: 6270-63-9