Tisk…
5-Chlorobenzoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400452-25G OR400452-5G
APOSOR400452-25GEA 2610 CZK
APOSOR400452-25G APOSOR400452-5G
5-Chlorobenzoxazole
5-Chlorobenzoxazole
Vzorec: C₇H₄ClNO
MW: 153.57 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216939
CAS číslo: 17200-29-2