Tisk…
2-Chloro-6-nitrophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400451-25G OR400451-5G
APOSOR400451-25GEA 2440 CZK
APOSOR400451-25G APOSOR400451-5G
2-Chloro-6-nitrophenol
2-Chloro-6-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄ClNO₃
Bod tání: 67…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024233
CAS číslo: 603-86-1