Tisk…
Di(N-succinimidyl) carbonate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-Succinimidyl Carbonate, N,N'-Disuccinimidyl Carbonate, DSC, Di-(N,N'-succinimidyl) carbonate, Bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) carbonate
OR40045-100G OR40045-250G OR40045-25G
APOSOR40045-100GEA 1580 CZK
APOSOR40045-100G APOSOR40045-250G APOSOR40045-25G
Di(N-succinimidyl) carbonate 97%
Di(N-succinimidyl) carbonate
Vzorec: C₉H₈N₂O₇
MW: 256.17 g/mol
Bod tání: 190 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009767
CAS číslo: 74124-79-1
EINECS: 277-730-3