Tisk…
2-Amino-6-chlorophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400447-25G OR400447-5G
APOSOR400447-25GEA 8010 CZK
APOSOR400447-25G APOSOR400447-5G
2-Amino-6-chlorophenol
2-Amino-6-chlorophenol
Vzorec: C₆H₆ClNO
MW: 143,5700 g/mol
Bod tání: 80…81 °C
Bod vzplanutí: 103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07801210
CAS číslo: 38191-33-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III