Tisk…
Methyl-4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40042-1G OR40042-5G OR40042-25G
APOSOR40042-1GEA 622 CZK
APOSOR40042-1G APOSOR40042-5G APOSOR40042-25G
Methyl-4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Methyl-4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzenecarboxylate
Vzorec: C₉H₉NO₆
Bod tání: 159…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06203667
CAS číslo: 42590-00-1