Tisk…
4-Iodo-3-nitroanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Iodo-4-methoxy-2-nitrobenzene
OR400414-25G OR400414-5G
APOSOR400414-25GEA 2440 CZK
APOSOR400414-25G APOSOR400414-5G
4-Iodo-3-nitroanisole
4-Iodo-3-nitroanisole
Vzorec: C₇H₆INO₃
MW: 279,03 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024195
CAS číslo: 58755-70-7