Tisk…
2-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40041-25G OR40041-5G
APOSOR40041-25GEA 0 CZK
APOSOR40041-25G APOSOR40041-5G
2-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol 98%
2-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
Bod tání: 59…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004626
CAS číslo: 612-14-6
EINECS: 210-293-9