Tisk…
3-Iodo-4-nitrophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400409-5G
APOSOR400409-5GEA 3710 CZK
APOSOR400409-5G
3-Iodo-4-nitrophenol
3-Iodo-4-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄INO₃
MW: 265,01 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11617270
CAS číslo: 50590-07-3