3-(Boc-aminomethyl)azetidine hydrochloride 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
tert-butyl N-(azetidin-3-ylmethyl)carbamate
OR40040-1G
OR40040-5G
APOSOR40040-1GEA
2150
CZK
APOSOR40040-1G
APOSOR40040-5G
3-(Boc-aminomethyl)azetidine hydrochloride 96%
3-(Boc-aminomethyl)azetidine hydrochloride
Vzorec:
C₉H₁₈N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01861760 CAS číslo: 91188-15-7 |