Tisk…
1-Ethynyl-4-nitrobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Nitrophenylacetylene
OR400334-1G OR400334-5G OR400334-25G
APOSOR400334-1GEA 622 CZK
APOSOR400334-1G APOSOR400334-5G APOSOR400334-25G
1-Ethynyl-4-nitrobenzene 95%
1-Ethynyl-4-nitrobenzene
Vzorec: C₈H₅NO₂
MW: 147,13 g/mol
Bod tání: 148…150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024794
CAS číslo: 937-31-5