Tisk…
Methyl-4-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-bromo-2-bromomethylbenzoate
OR400314-1G OR400314-25G OR400314-5G
APOSOR400314-1GEA 1490 CZK
APOSOR400314-1G APOSOR400314-25G APOSOR400314-5G
Methyl-4-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Methyl-4-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₈Br₂O₂
MW: 307.97 g/mol
Bod tání: 79…80 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04114319
CAS číslo: 78471-43-9