Tisk…
Methyl-5-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400313-1G OR400313-250MG OR400313-5G
APOSOR400313-1GEA 2570 CZK
APOSOR400313-1G APOSOR400313-250MG APOSOR400313-5G
Methyl-5-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Methyl-5-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₈Br₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11505949
CAS číslo: 79670-17-0