Tisk…
Methyl-2-(bromomethyl)-5-chlorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400300-1G OR400300-250MG OR400300-5G
APOSOR400300-1GEA 2440 CZK
APOSOR400300-1G APOSOR400300-250MG APOSOR400300-5G
Methyl-2-(bromomethyl)-5-chlorobenzoate
Methyl-2-(bromomethyl)-5-chlorobenzoate
Vzorec: C₉H₈BrClO₂
Bod varu: 149…152 °C/8mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06804577
CAS číslo: 668262-52-0