Tisk…
2,4,6-Trimethoxyphenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4003-1G OR4003-5G
APOSOR4003-1GEA 2570 CZK
APOSOR4003-1G APOSOR4003-5G
2,4,6-Trimethoxyphenylboronic acid 97%
2,4,6-Trimethoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₃BO₅
Bod tání: 96…100 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD01114642
CAS číslo: 135159-25-0