4-Ethynylbenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR400253-1G
OR400253-5G
OR400253-25G
APOSOR400253-1GEA
2280
CZK
APOSOR400253-1G
APOSOR400253-5G
APOSOR400253-25G
4-Ethynylbenzonitrile
4-Ethynylbenzonitrile
Vzorec:
C₉H₅N Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04974058 CAS číslo: 3032-92-6 |