4-Oxoheptanedioc acid diethyl ester 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR40025-25G
OR40025-10G
OR40025-100G
APOSOR40025-25GEA
705
CZK
APOSOR40025-25G
APOSOR40025-10G
APOSOR40025-100G
4-Oxoheptanedioc acid diethyl ester 97%
4-Oxoheptanedioc acid diethyl ester
Vzorec:
C₁₁H₁₈O₅ Bod varu: 144 °C/0,6mmHg Hustota: 1,073 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 113 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009210 CAS číslo: 6317-49-3 |