Tisk…

2-Bromo-4-nitrophenol

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR400245-25G OR400245-5G OR400245-1G
APOSOR400245-25GEA 1270 CZK
APOSOR400245-25G APOSOR400245-5G APOSOR400245-1G
2-Bromo-4-nitrophenol
2-Bromo-4-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄BrNO₃
Bod tání: 112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06656567
CAS číslo: 5847-59-6
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR