Tisk…
4-Methoxypyrimidin-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-4-methoxypyrimidine
OR40024-1G OR40024-250MG
APOSOR40024-1GEA 705 CZK
APOSOR40024-1G APOSOR40024-250MG
4-Methoxypyrimidin-2-amine
4-Methoxypyrimidin-2-amine
Vzorec: C₅H₇N₃O
MW: 125,13 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00619233
CAS číslo: 155-90-8