Tisk…
4-Ethynylbenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400230-1G OR400230-25G OR400230-5G
APOSOR400230-1GEA 992 CZK
APOSOR400230-1G APOSOR400230-25G APOSOR400230-5G
4-Ethynylbenzoic acid 95%
4-Ethynylbenzoic acid
Vzorec: C₉H₆O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00168819
CAS číslo: 10602-00-3