2-Methoxy-4-methylbenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400229-1G
OR400229-5G
APOSOR400229-1GEA
1700
CZK
APOSOR400229-1G
APOSOR400229-5G
2-Methoxy-4-methylbenzonitrile
2-Methoxy-4-methylbenzonitrile
Vzorec:
C₉H₉NO MW: 147,1700 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11847156 CAS číslo: 53078-69-6 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)