Tisk…
3-Methoxy-4-nitrobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400210-1G OR400210-5G OR400210-25G
APOSOR400210-1GEA 2530 CZK
APOSOR400210-1G APOSOR400210-5G APOSOR400210-25G
3-Methoxy-4-nitrobenzaldehyde 97%
3-Methoxy-4-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇NO₄
MW: 181,1455 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08703367
CAS číslo: 80410-57-7