Tisk…
3-Bromophenyl methyl sulphone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-3-(methylsulphonyl)benzene
OR40020-25G OR40020-5G
APOSOR40020-25GEA 1580 CZK
APOSOR40020-25G APOSOR40020-5G
3-Bromophenyl methyl sulphone
3-Bromophenyl methyl sulphone
Vzorec: C₇H₇BrO₂S
Bod tání: 102…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095326
CAS číslo: 34896-80-5