Tisk…
Methyl-2-(2-methoxy-2-oxoethyl)benzoate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40019-1G OR40019-5G
APOSOR40019-1GEA 1620 CZK
APOSOR40019-1G APOSOR40019-5G
Methyl-2-(2-methoxy-2-oxoethyl)benzoate 96%
Methyl-2-(2-methoxy-2-oxoethyl)benzoate
Vzorec: C₁₁H₁₂O₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11053807
CAS číslo: 716-43-8