4-Iodo-2-nitroanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Iodo-1-methoxy-2-nitrobenzene
OR400184-5G
APOSOR400184-5GEA
2780
CZK
APOSOR400184-5G
4-Iodo-2-nitroanisole
4-Iodo-2-nitroanisole
Vzorec:
C₇H₆INO₃ MW: 279,03 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08060933 CAS číslo: 52692-09-8 |