Tisk…
4-Bromo-5-methyl-2-nitroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400179-1G OR400179-5G OR400179-250MG
APOSOR400179-1GEA 1080 CZK
APOSOR400179-1G APOSOR400179-5G APOSOR400179-250MG
4-Bromo-5-methyl-2-nitroaniline
4-Bromo-5-methyl-2-nitroaniline
Vzorec: C₇H₇BrN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16619131
CAS číslo: 827-32-7