Tisk…
2-Amino-3-chlorophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400160-5G
APOSOR400160-5GEA 5290 CZK
APOSOR400160-5G
2-Amino-3-chlorophenol
2-Amino-3-chlorophenol
Vzorec: C₆H₆ClNO
MW: 143,5700 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11848418
CAS číslo: 56962-00-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III