Tisk…
4-Bromo-3-nitrobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400141-25G OR400141-5G
APOSOR400141-25GEA 1390 CZK
APOSOR400141-25G APOSOR400141-5G
4-Bromo-3-nitrobenzaldehyde
4-Bromo-3-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00204031
CAS číslo: 163596-75-6