Tisk…
6-Bromo-3-coumaranone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromobenzofuran-3(2H)-one
OR40014-5G OR40014-1G OR40014-250MG
APOSOR40014-5GEA 9030 CZK
APOSOR40014-5G APOSOR40014-1G APOSOR40014-250MG
6-Bromo-3-coumaranone
6-Bromo-3-coumaranone
Vzorec: C₈H₅BrO₂
MW: 213.0281 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08437617
CAS číslo: 201809-69-0