6-Iodoanthranilic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Amino-6-iodobenzoic acid
OR400135-100MG
OR400135-1G
OR400135-250MG
APOSOR400135-100MGEA
622
CZK
APOSOR400135-100MG
APOSOR400135-1G
APOSOR400135-250MG
6-Iodoanthranilic acid 98%
6-Iodoanthranilic acid
Vzorec:
C₇H₆INO₂ MW: 263.0300 g/mol Bod varu: 372 °C/760mmHg Bod tání: 145…147 °C Bod vzplanutí: 178.9 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07774160 CAS číslo: 20776-52-7 |