Tisk…

5-Bromobenzofuran-3(2H)-one

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR40013-1G OR40013-250MG
APOSOR40013-1GEA 1450 CZK
APOSOR40013-1G APOSOR40013-250MG
5-Bromobenzofuran-3(2H)-one
5-Bromobenzofuran-3(2H)-one
Vzorec: C₈H₅BrO₂
Bod tání: 102…106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06738724
CAS číslo: 54450-20-3

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR