Tisk…
4-Bromo-5-methylbenzene-1,2-diamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400118-5G
APOSOR400118-5GEA 1740 CZK
APOSOR400118-5G
4-Bromo-5-methylbenzene-1,2-diamine
4-Bromo-5-methylbenzene-1,2-diamine
Vzorec: C₇H₉BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16987757
CAS číslo: 102169-44-8