Tisk…
5'-Bromo-2'-methoxyacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400108-1G OR400108-25G OR400108-5G
APOSOR400108-1GEA 612 CZK
APOSOR400108-1G APOSOR400108-25G APOSOR400108-5G
5'-Bromo-2'-methoxyacetophenone
5'-Bromo-2'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Bod tání: 38…39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03789141
CAS číslo: 16740-73-1
UN: 3261
ADR: 8,III