Tisk…
Methyl-2-bromo-4-chlorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400102-1G OR400102-25G OR400102-5G
APOSOR400102-1GEA 612 CZK
APOSOR400102-1G APOSOR400102-25G APOSOR400102-5G
Methyl-2-bromo-4-chlorobenzoate
Methyl-2-bromo-4-chlorobenzoate
Vzorec: C₈H₆BrClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10566822
CAS číslo: 57381-62-1