2-Bromo-3-chlorobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400100-5G
APOSOR400100-5GEA
2530
CZK
APOSOR400100-5G
2-Bromo-3-chlorobenzaldehyde
2-Bromo-3-chlorobenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₄BrClO MW: 219,4600 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10699536 CAS číslo: 74073-40-8 |