Tisk…
1-(2-Bromo-6-methoxyphenyl)ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400097-1G OR400097-5G
APOSOR400097-1GEA 827 CZK
APOSOR400097-1G APOSOR400097-5G
1-(2-Bromo-6-methoxyphenyl)ethanone
1-(2-Bromo-6-methoxyphenyl)ethanone
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22573041
CAS číslo: 380225-68-3