Tisk…
2-Bromo-6-methoxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400083-1G OR400083-25G OR400083-5G
APOSOR400083-1GEA 0 CZK
APOSOR400083-1G APOSOR400083-25G APOSOR400083-5G
2-Bromo-6-methoxybenzoic acid
2-Bromo-6-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₇BrO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00800732
CAS číslo: 31786-45-5