Tisk…
2-Bromo-3-methoxybenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400081-1G OR400081-250MG OR400081-5G
APOSOR400081-1GEA 1450 CZK
APOSOR400081-1G APOSOR400081-250MG APOSOR400081-5G
2-Bromo-3-methoxybenzaldehyde 95%
2-Bromo-3-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇BrO₂
Bod tání: 67…69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09834663
CAS číslo: 10401-18-0